Methyl dodecylbenzene sulphonate ≥99% (durch titrimetrische Analyse) zur Oberflächenanalyse, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Benzenesulphonic acid,dodecyl-, methyl ester, methyl 2-dodecylbenzenesulphonate, Dodecylbenzenesulphonic acid methyl ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12148.0010
1.12148.0010EA 1700 EUR
1.12148.0010
Methyl dodecylbenzene sulphonate ≥99% (durch titrimetrische Analyse) zur Oberflächenanalyse, Sigma-Aldrich®
Methyl dodecylbenzene sulphonate
Formel: C₁₉H₃₂O₃S
Molecular Weight: 340,53 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078710
CAS-Nummer: 52319-06-9
EINECS: 257-847-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa2a2a97e385dbb0527b7b2b70c78d5ea4ee6ae1&vid=aa2a2a97e385dbb0527b7b2b70c78d5ea4ee6ae1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (two-phase titration) ≥99
Identity (IR-spectrum) Passes test
Free acid (as dodecyl benzene sulfonic acid) ≤0,5%
Density 1,03 g/cm3
Solubility (20 °C) slightly soluble
Storage No restrictions

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR