Dysprosium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Didysprosiumtrioxid, Dysprosiumoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12151.0010
1.12151.0010EA 143 EUR
1.12151.0010
Dysprosium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Dysprosium(III)oxid
Formel: Dy₂O₃
Molecular Weight: 373 g/mol
Schmelzpunkt: ∼2400 °C
Dichte: 7,81 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010986
CAS-Nummer: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,03482
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2340 °C
Molar Mass 372.99 g/mol
Density 7.81 g/cm3 (20 °C)