HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) für die Gaschromatographie, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Bis(trimethylsilyl)amin

1.12186.0100
1.12186.0100EA 405 EUR
1.12186.0100
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) für die Gaschromatographie, Supelco®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Molecular Weight: 161,39 g/mol
MDL: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -82 °C
Molar Mass 161.39 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 6 °C
Explosion Limit 0.8 - 25.9 %(V)
Density 0.774 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Viscosity kinematic 0.9 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR