Indium ≥99,0%, körnig, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12196.0100
1.12196.0100EA 1110 EUR
1.12196.0100
Indium ≥99,0%, körnig, Sigma-Aldrich®
Indium
Formel: In
Dichte: 7,31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Particle size about 2 - 8 mm
Identity (ICP-OES) passes test
Boiling Point 2000 °C
Density 7.31 g/cm3 (20 °C)