Kobalt, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12211.0100
1.12211.0100EA 188 EUR
1.12211.0100
Kobalt, Pulver, Sigma-Aldrich®
Cobalt
Formel: Co
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 1493 °C
Molar Mass 58.93 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Boiling Point 2870 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR