Lanthan(III)chlorid Heptahydrat analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.12219.0250
1.12219.0250EA 430 EUR
1.12219.0250
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat analytisches Reagens, Supelco®
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
Siedepunkt: ∼860 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149756
CAS-Nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 371.37 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
pH 5 (100 g/l, H2O, 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR