Lithiumnitrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12230.0250
1.12230.0250EA 89.9 EUR
1.12230.0250
Lithiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Lithium nitrate
Formel: LiNO₃
Molecular Weight: 68,95 g/mol
Schmelzpunkt: 255 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011094
CAS-Nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,
Merck Index: 13,05558

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 255 °C
Molar Mass 68.94 g/mol
Bulk Density 910 kg/m3
Density 2.36 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR