Molybdän, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12254.0100
1.12254.0100EA 237 EUR
1.12254.0100
Molybdän, Pulver, Sigma-Aldrich®
Molybdenum
Formel: Mo
Molecular Weight: 95,94 g/mol
Siedepunkt: 5560 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula Mo
Molar Mass 95.94 g/mol
Density 10.2 g/cm³ (20 °C)
Melting Point 2620 °C
Bulk density 1400 kg/m³
Solubility (20 °C) insoluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK NWG not water endangering