di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Citronensäure Dinatriumsalz Sesquihydat, Dinatriumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Sesquihydat, sek-Natriumcitrat Sesquihydat, Natriumcitrat dibasisch Sesquihydat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12264.0500
1.12264.0500EA 78.1 EUR
1.12264.0500
di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumhydrogencitrat Sesquihydat
Formel: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
Molecular Weight: 263,11 g/mol
MDL: MFCD00150445
CAS-Nummer: 6132-05-4
EINECS: 242-734-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Molar Mass 263.11 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR