Neodym(III)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Dineodymtrioxid, Neodymoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12276.0025
1.12276.0025EA 51.5 EUR
1.12276.0025
Neodym(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Neodym(III)oxid
Formel: Nd₂O₃
Molecular Weight: 336,48 g/mol
Siedepunkt: 3760 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2270 °C
Dichte: 7,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011134
CAS-Nummer: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,06450

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2272 °C
Molar Mass 336.48 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 7.24 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR