Niob(V)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12285.0100
1.12285.0100EA 363 EUR
1.12285.0100
Niob(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Niob(V)chlorid
Formel: Cl₅Nb
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 205 °C
Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011127
CAS-Nummer: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8,
Merck Index: 12,06649

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 205 °C
Molar Mass 270.17 g/mol
Bulk Density 1450 kg/m3
Boiling Point 254 °C
Density 2.75 g/cm3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR