Samarium(III)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12321.0010
1.12321.0010EA 38.6 EUR
1.12321.0010
Samarium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Samarium(III)oxid
Formel: O₃Sm₂
Molecular Weight: 348,72 g/mol
Schmelzpunkt: 2325 °C
Dichte: 7,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011237
CAS-Nummer: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,08347

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2325 °C
Molar Mass 348.72 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 8.347 g/cm3
pH 8.0 (10 g/l, H2O, 25 °C) (slurry)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR