Titan, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12379.0250
1.12379.0250EA 231 EUR
1.12379.0250
Titan, Pulver, Sigma-Aldrich®
Titanium
Formel: Ti
Molecular Weight: 47,88 g/mol
Siedepunkt: 3277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1677 °C
Dichte: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble,(reaction)
Melting Point 1670 °C
Molar Mass 47.88 g/mol
Bulk Density 1260 kg/m3
Boiling Point 3260 °C
Density 4.5 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 8 (50 g/l, H2O) suspension
Ignition Point 300 - 450 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR