Vanadium, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12392.0010
1.12392.0010EA 271 EUR
1.12392.0010
Vanadium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Vanadium
Formel: V
Dichte: 6,11 g/cm³ (187 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011453
CAS-Nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1710 °C
Molar Mass 50.94 g/mol
Bulk Density 4000 kg/m3
Boiling Point 3000 °C
Density 6.11 g/cm3 (18.7 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR