Vanadium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12393.0025 1.12393.1000
1.12393.0025EA 93.2 EUR
1.12393.0025 1.12393.1000
Vanadium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Vanadium(III)chlorid
Formel: Cl₃V
Dichte: 3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011454
CAS-Nummer: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
UN: 2475
ADR: 8,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 157.3 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 3.0 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Vanadium trichloride
Hill Formula Cl3V
Chemical Formula VCl3