Bismut, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Wismut

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12400.0100
1.12400.0100EA 163 EUR
1.12400.0100
Bismut, Pulver, Sigma-Aldrich®
Bismut
Formel: Bi
Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 271 °C
Molar Mass 208.98 g/mol
Bulk Density 6000 kg/m3
Boiling Point 1564 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (840 °C)
Density 9.78 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR