Bismut(III)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12403.0100
1.12403.0100EA 211 EUR
1.12403.0100
Bismut(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)chlorid
Formel: BiCl₃
Siedepunkt: 447 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 4,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003461
CAS-Nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01261

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point 230 - 232 °C
Molar Mass 315.33 g/mol
Boiling Point 447 °C (1013 hPa)
Density 4.75 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid,Hydrolysis


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR