Ytterbium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12410.0005
1.12410.0005EA 133 EUR
1.12410.0005
Ytterbium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III)oxid
Formel: O₃Yb₂
Schmelzpunkt: 2346 °C
Dichte: 9,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011290
CAS-Nummer: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 394.07 g/mol
Hill Formula O3Yb2
Chemical Formula Yb2O3