Yttrium(III)oxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Yttriumoxid, Diyttriumtrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.12412.0025
1.12412.0025EA
277
EUR
1.12412.0025
Yttrium(III)oxid, Supelco®
Yttrium(III)oxid
Formel:
Y₂O₃ Molecular Weight: 225,81 g/mol Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2410 °C Dichte: 5,01 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011473 CAS-Nummer: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 2410 °C |
Molar Mass | 225.81 g/mol |
Density | 5.0 g/cm3 (20 °C) |