N-Acetyl-L-cystein, Millipore®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.12422.0025 1.12422.0100 1.12422.1000 1.12422.9010
1.12422.0025EA 64.1 EUR
1.12422.0025 1.12422.0100 1.12422.1000 1.12422.9010
N-Acetyl-L-cystein, Millipore®
N-Acetyl-L-cystein
Formel: C₅H₉NO₃S
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004880
CAS-Nummer: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR