N-Acetyl-DL-Tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®

Lieferant: Merck

1.12488.1000 1.12488.9025
1.12488.1000EA 0 EUR
1.12488.1000 1.12488.9025
N-Acetyl-DL-Tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
N-Acetyl-DL-Tryptophan

N-Acetyl-DL-tryptophan is suitable for biopharmaceutical production.

Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
Schmelzpunkt: 205…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005644
CAS-Nummer: 87-32-1
EINECS: 201-739-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR