Yttrium(III)nitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Yttriumtrinitrat Hexahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12516.0025
1.12516.0025EA 79.8 EUR
1.12516.0025
Yttrium(III)nitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)nitrat Hexahydrat
Formel: N₃O₉Y·6H₂O
Molecular Weight: 383,01 g/mol
Schmelzpunkt: 51,8 °C
Dichte: 2,682 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149940
CAS-Nummer: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1,

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1500 g/l (20 °C)
Molar Mass 383.01 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR