Mini-Brutschränke, CULTURA®
Lieferant: Merck
1.15533.0001 1.13311.0001
1.15533.0001EA 409 EUR
1.15533.0001 1.13311.0001
Mini-Brutschränke, CULTURA®
Brutschränke Kleinbrutschränke
Kleiner, kompakter Inkubator zur horizontalen oder vertikalen Bebrütung von Eintauchnährböden (18) oder Fertigplatten (12).
  • Temperaturbereich 25 bis 45 °C (±1 °C)
  • Betriebssicher und wartungsfrei
  • Einfache Reinigung
Gewicht: 1,1 kg.
Safe handling (VDE/TŰV); CE and GS certified according to international standards
Standards: Sichere Handhabung (VDE/TŰV); CE und GS zertifiziert gemäß internationalen Standards.
Lieferumfang: Jeder Inkubator wird mit 1 Multirack und 1 Thermometer geliefert.