Trifluoressigsäure-[D1] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trifluoressig[2H]säure, TFA-D
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.13363.0010
1.13363.0010EA 107 EUR
1.13363.0010
Trifluoressigsäure-[D1] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Trifluoressigsäure-[D1]
Formel: F₃CCOOD
Molecular Weight: 115,02 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00044563
CAS-Nummer: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8,