Salzsäure 37%, EMSURE® zur Analyse (max. 0,001 ppm Hg), Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.13386.2500
1.13386.2500EA 68.65 EUR
1.13386.2500
Salzsäure 37%, EMSURE® zur Analyse (max. 0,001 ppm Hg), Supelco®
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 null
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Boiling Point 45 °C
Vapor Pressure 190 hPa (20 °C)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)