Natriumdodecylsulfat (SDS), Millipore®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.13760.0100 1.13760.1000 1.13760.2500 1.13760.9025
1.13760.0100EA 131 EUR
1.13760.0100 1.13760.1000 1.13760.2500 1.13760.9025
Natriumdodecylsulfat (SDS), Millipore®
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR