Dihexyl sodium sulphosuccinate zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.13861.0025
1.13861.0025EA
671
EUR
1.13861.0025
Dihexyl sodium sulphosuccinate zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dihexyl sodium sulphosuccinate
Formel:
C₁₆H₂₉NaO₇S Molecular Weight: 388,451 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00050501 CAS-Nummer: 3006-15-3 EINECS: 221-109-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 364 g/l |
Melting Point | 230 °C decomposes |
Molar Mass | 388.46 g/mol |
Bulk Density | 180 kg/m3 |
pH | 5 - 7 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Bulk density | 180 kg/m3 |
Storage | +15...+25 °C |
Assay | ≥98,5% |
Identity | Passes test |