Polyvinylalkohol, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: PVOH, PVA, Mowiol®

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.14266.0100
1.14266.0100EA 78.1 EUR
1.14266.0100
Polyvinylalkohol, Supelco®
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR