Palladium-Standardlösung, 1000 mg/L Pd in 0,5 M Salpetersäure (aus Pd(NO3)2) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.14282.0100
1.14282.0500
1.14282.0100EA
57.7
EUR
1.14282.0100
1.14282.0500
Palladium-Standardlösung, 1000 mg/L Pd in 0,5 M Salpetersäure (aus Pd(NO3)2) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Palladium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST