Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.14661.0001
1.14661.0001EA 52.9 EUR
1.14661.0001
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
  • Ergebnisse in ungefähr 3 Minuten
  • Einfach zu bedienen
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
  • Portabel
  • Eine Auswahl an preisgünstigen Nachfüllpackungen (NP) ist erhältlich
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Lieferumfang: Alle Testsätze enthalten die notwendigen Reagenzien, Reaktionsküvetten, eine Farbvergleichskarte und eine ausführliche Bedienungsanleitung.