Parteck® SI 200 (Sorbitol), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, NF, E420 geeignet für die Verwendung als Trägerstoff

Lieferant: Merck

1.15079.9028
1.15079.9028EA 775 EUR
1.15079.9028
Parteck® SI 200 (Sorbitol), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, NF, E420 geeignet für die Verwendung als Trägerstoff
D(-)-Sorbit
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Dichte: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004708
CAS-Nummer: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR