Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol), Millipore®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methylglycol, Ethylenglycolmonomethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.15118.9026
1.15118.9026EA 0 EUR
1.15118.9026
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol), Millipore®
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Siedepunkt: 124,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,
Merck Index: 12,06118