Salpetersäure 69%, Suprapur®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.15187.1000
1.15187.1000EA 167 EUR
1.15187.1000
Salpetersäure 69%, Suprapur®, Supelco®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Siedepunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),
Merck Index: 13,06608