HPTLC- und GLP-Platten, Kieselgel 60, unmodifizierte Schichten, Glas hinterlegt
Lieferant: Merck
1.05564.0001 1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05613.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
1.05564.0001EA 324 EUR
1.05564.0001 1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05613.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
HPTLC- und GLP-Platten, Kieselgel 60, unmodifizierte Schichten, Glas hinterlegt
TLC-Platten
TLC-Platten, unmodifiziertes Kieselgel 60
Diese Plattenreihe verwendet ein optimiertes Merck Kieselgel 60 mit einer Partikelgröße von nur 5 bis 6 µm, das in einer höheren Fülldichte sowie einer glatteren Oberfläche und somit in einer geringeren Bandendiffusion resultiert. Mit 0,1 bis 0,5 µl wird eine geringere Probenmenge als bei der klassischen TLC benötigt.
  • Schnellere Analysen, nur 3 bis 20 Minuten für optimale Trennungen
  • 5- bis 10-fach höhere Empfindlichkeit im Vergleich zur klassischen TLC
  • Extra dünne (100 µm) HPTLC-Platten für automatisierte
More Product Information