Schwefelsäure 95-97% für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.17048.1000
1.17048.1000EA
62.3
EUR
1.17048.1000
Schwefelsäure 95-97% für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Schwefelsäure
COD analysis according to e.g.
• ISO 6060
• ISO 15705
• APHA 5220 B
• APHA 5220 C
• EPA 410.2
• EPA 410.3
• DIN 38409 H41
• DIN 38409 H43
• All other COD norms
• Merck’s new COD Cell Tests for seawater / high chloride contents (1.17058.0001 and 1.17059.0001)
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98,08 g/mol Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 3 °C Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8, Merck Index: 14,08974 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (CSB) | ≤ 5.0 mg/l |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...