Hydroxymethylfurfural (HMF)-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.17952.0001
1.17952.0001EA
133
EUR
1.17952.0001
Hydroxymethylfurfural (HMF)-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10, RQflex 10 plus und RQflex® 20.
- Schnelle Analyse mit zuverlässigen Ergebnissen
- Barcode Kallibrierung
- Niedrige Analyse-Kosten
- Umweltfreundlich