1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz, LiChropur™ für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.18308.0025 1.18308.0100
1.18308.0025EA 640 EUR
1.18308.0025 1.18308.0100
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz, LiChropur™ für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₁₂H₂₅NaO₃S
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007527
CAS-Nummer: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Hill Formula C₁₂H₂₅NaO₃S
Molar Mass 272.37 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 330 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR