Schnelltests, Fluorid-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
- Results in approximately 5 minute
- Easy to use
- Application-oriented measuring ranges
- Portable
- A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Lieferumfang: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.