Digitales Anemometer zur Kalibrierung von MAS-100 Luftkeimsammlern
Lieferant: Merck
1.19153.0001
1.19153.0001EA 14320 EUR
1.19153.0001
Digitales Anemometer zur Kalibrierung von MAS-100 Luftkeimsammlern
Anemometer
MAS-100 Luftkeimsammler werden nach den anspruchsvollsten Standards entwickelt und hergestellt. Um einen konformen Betrieb sicherzustellen, ist eine regelmäßige Überprüfung des Luftstroms der Instrumente erforderlich. Denn der Luftstrom bestimmt die Aufprallgeschwindigkeit der mikrobentragenden Partikel aus der Luft auf die Agaroberfläche und beeinflusst damit maßgeblich die Sammeleffizienz Ihres mikrobiellen Luftkeimsammlers. Eine regelmäßige Kontrolle des Luftstroms ist daher für Ihre Messsicherheit unabdingbar. 
  • Der MAS-100Digitale Anemometer von Regulus kalibriert die folgenden mikrobiellen Luftkeimsammler vollautomatisch und innerhalb engster Toleranzen: MAS-100 NT, MAS-100 NT Ex, MAS-100 VF, MAS-100 Iso NT, MAS-100 Iso MH
  • Das digitale Anemometer wird auch mit den kommenden mikrobiellen Luftprobennehmern MAS-100 kompatibel sein
  • Zertifiziert im eigenen, nach ISO 17025 akkreditierten Kalibrierlabor
  • MAS-100 Eco und die eingestellten MAS-100 und MAS-100 Iso CU/AU/VU können manuell justiert und kalibriert werden
  • Beschleunigungssensor warnt vor Schäden durch harte Stöße
  • Selbsttestfunktion warnt vor defektem Kugellager
Mit dem digitalen Anemometer MAS-100 Regulus kann der Luftstrom der meisten MAS-100-Instrumente vollautomatisch überprüft, kalibriert und eingestellt werden. Um Umgebungstemperatur und -druck kompensiert, liefert der MAS-100 Regulus präzise Werte für Luftvolumenstrom und Luftmassenstrom (Normliter pro Minute, SLPM). Auch wir verwenden das MAS-100 Regulus in unserer Gerätefertigung zur Erstkalibrierung und in unserem Servicecenter für Routinekontrollen.
Zertifizierte Dienstleister und Kunden, die ihre MAS-100 Luftkeimsammler selbstständig kalibrieren möchten, haben mit dem MAS-100 Regulus das wichtigste Werkzeug an der Hand, um eine konstante Messsicherheit zu gewährleisten.