Verifizierungsstandard für Spectroquant® Multy Kolorimeter, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19302.0001
1.19302.0001EA
225
EUR
1.19302.0001
Verifizierungsstandard für Spectroquant® Multy Kolorimeter, Supelco®
Standards
Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Mit dem Spectroquant® Verifikationsstandard kann die Nachweisgenauigkeit und Reproduzierbarkeit von Messergebnissen vom Spectroquant® Multy Kolorimeter überprüft werden.
Lieferumfang: Der Testsatz enthält einen Zero-Standard und 6 fest verschlossene Küvetten für die Messung der Absorption bei 430, 530, 560, 580, 610 und 660 nm, Zertifikat und Anleitung.