Indium-Standardlösung, 1000 mg/L In in 0,5 M Salpetersäure (aus In(NO3)3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19504.0100
1.19504.0100EA
86.2
EUR
1.19504.0100
Indium-Standardlösung, 1000 mg/L In in 0,5 M Salpetersäure (aus In(NO3)3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Indium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST