di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥99,0% (durch Acidimetrie), LiChropur™ Puffersubstanz, für die Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.19753.0250
1.19753.0250EA 124 EUR
1.19753.0250
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥99,0% (durch Acidimetrie), LiChropur™ Puffersubstanz, für die Chromatographie, Supelco®
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity passes test
pH-value (5 %; water) 9.0 - 9.2
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) ≤ 0.15
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) ≤ 0.05
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) ≤ 0.02