Aluminium-Standardlösung, 1000 mg/L Al in 0,5 M Salpetersäure (aus Al(NO3)3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19770.0100
1.19770.0500
1.19770.0100EA
38.8
EUR
1.19770.0100
1.19770.0500
Aluminium-Standardlösung, 1000 mg/L Al in 0,5 M Salpetersäure (aus Al(NO3)3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Aluminium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST