lösung, 1000 mg/L Pb in 0,5 M Salpetersäure (aus Pb(NO₃)₂) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19776.0100 1.19776.0500
1.19776.0100EA 36.4 EUR
1.19776.0100 1.19776.0500
lösung, 1000 mg/L Pb in 0,5 M Salpetersäure (aus Pb(NO₃)₂) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Blei-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST