Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in 0,5 M Salpetersäure (aus Cu(NO3)2) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19786.0100 1.19786.0500
1.19786.0100EA 38.8 EUR
1.19786.0100 1.19786.0500
Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in 0,5 M Salpetersäure (aus Cu(NO3)2) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Kupfer-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST