Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bathocuproinedisulphonic Acid Disodium Salt, Disodium Bathocuproinedisulphonate, Bathocuproine disulphonic acid disodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.24518.0005
1.24518.0005EA
1130
EUR
1.24518.0005
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz analytisches Reagens, Supelco®
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz
Formel:
C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂ |
MDL:
MFCD00011679 CAS-Nummer: 52698-84-7 EINECS: 258-111-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 300 °C |
Molar Mass | 564.55 g/mol |
Bulk Density | 190 kg/m3 |
pH | 10 (10 g/l, H2O, 20 °C) |