ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2), Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, NADP-Na2, ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, Nadidphosphat Dinatriumsalz, NADP Dinatriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.24541.0001
1.24541.0001EA
352
EUR
1.24541.0001
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2), Millipore®
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formel:
C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃ Molecular Weight: 787,37 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00065390 CAS-Nummer: 24292-60-2 EINECS: 246-129-8 |