Zinkoxid, RonaCare®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Zink(II)oxid

1.30148.9026
1.30148.9026EA 0 EUR
1.30148.9026
Zinkoxid, RonaCare®
Zinkoxid
Formel: ZnO
Molecular Weight: 81,39 g/mol
Schmelzpunkt: 1975 °C
Dichte: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR