Natriumbenzoat, RonaCare®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Benzoesäure Natriumsalz

1.30176.9026
1.30176.9026EA 0 EUR
1.30176.9026
Natriumbenzoat, RonaCare®
Natriumbenzoat
Formel: C₆H₅COONa
Molecular Weight: 144.11 g/mol
Schmelzpunkt: 410…430 °C
Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012463
CAS-Nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR