Colour Hygiene Schnelltest, HY-RiSE®
Lieferant: Merck
1.31200.0001
1.31200.0001EA 207 EUR
1.31200.0001
Colour Hygiene Schnelltest, HY-RiSE®
Überwachungssysteme Hygiene-Überwachungssysteme
Der HY-RiSE® Testsatz enthält einen Hygiene-Farbteststreifen zur manuellen Auswertung der allgemeinen Sauberkeit von Oberflächen, insbesondere für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. HY-RiSE® entdeckt Lebensmittel-Rückstände und Bakterien, die als unsichtbarer Schmutz gefährlich sein können. Das Testprinzip beruht auf dem Nachweis von NAD/NADH.
  • Viel sensitiver als die visuelle Kontrolle
  • Einfach durchzuführen und leicht abzulesen
  • Eindeutiges Ergebnis innerhalb von 5 Minuten
  • Kein Messgerät erforderlich, alles was Sie brauchen im Taschenformat